Läs mer
Ibuprofen Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibuprofen Ethyl Ester |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 234.162 |