Läs mer
Ibuprofen Isopropyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O2/c1-11(2)10-14-6-8-15(9-7-14)13(5)16(17)18-12(3)4/h6-9,11-13H,10H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 248.1776 |