Läs mer
Ibuprofen, Lipomed
Produktkod. 30457437
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30457437 50 mg
1 options
Produktkod. 30457437 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMIBP173450
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Ibuprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen
CAS 15687-27-1
Analyt- eller komponentnamn Ibuprofen
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 O2
Synonym alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, (+/-)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (+/-)-Ibuprofen, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propansyra
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 206,1307 g/mol