Läs mer
Ibuprofen metylester, Mikromol™
Produktkod. 30051727
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051727 100 mg
1 options
Produktkod. 30051727 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.53
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ibuprofen metylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen Methyl Ester
CAS 61566-34-5
Analyt- eller komponentnamn Ibuprofen Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H20 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ibuprofen Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
LEDER COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC-namn Metyl 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 220.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 220.1463 g/mol