Läs mer
(±)-Ibuprofen metylester, TRC
Produktkod. 30137210
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137210 10 g
30004101 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137210 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI14008510G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61566-34-5
Molekylformel C14 H20 O2
Molekylvikt (g/mol) 220.31
Synonym Ibuprofen Methyl Ester
IUPAC-namn Metyl 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propanoat
LEDER COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen Methyl Ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Formel vikt 220.1463
Procent renhet >95%