Läs mer
Ibuprofen, Mikromol™
Produktkod. 18021520
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
18021520 500 mg
1 options
Produktkod. 18021520 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ibuprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen
CAS 15687-27-1
Analyt- eller komponentnamn Ibuprofen
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, (+/-)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (+/-)-Ibuprofen, (+/-)-Ibuprophen, (4-Isobutylphenyl)-alpha-methyl-acetic acid, (RS)-Ibuprofen, alpha-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, 4-Isobutylhydratropic acid, Act 3, Actiprofen, Adex 200, Adran, Advil, Alaxan, Algi-Flanderil, Algiflex, Algofen, Am-Fam 400, Amibufen, Anafen, Anco, Andran, Anflagen, Antarene, Antiflam, Apo-Ibuprofen, Apsifen, Artofen, Artril, Artril 300, Atril 300, Balkaprofen, Betaprofen, Bloom, Bluton, Brofen, Brufanic, Brufen, Brufen 400, Brufen Retard, Bruflam, Brufort, Buburone, Buluofen, Burana, Butacortelone, Butylenin, Carol, Cobo, Codral Period Pain, Combiflam, Dansida, Dentigoa, Dibufen, Dolgin, Dolgirid, Dolgit, Dolmaral, Dolo-Dolgit, Dolocyl, Dolofen, Dolofen F, Dolomax, Donjust B, Doretrim, Dorival, Drin, Easifon, Ebufac, Emflam, Emflam 200, Emodin, Epobron, Femadon, Fenbid, Fenspan, Focus, Gofen, Gynofug, Haltran, IB 100, IP 82, Ibosure, Ibren, Ibu-Attritin, Ibu-Tab, Ibu-slow, Ibufen, Ibuflamar, Ibufug, Ibugen, Ibugesic, Ibuleve, Ibulgan, Ibumetin, Ibupirac, Ibupril, Ibuprocin, Ibuprofen, Ibuprohm, Ibusal, Ibutad, Ifen, Inabrin, Inflam, Inza, Ipren, Iprogel, Irfen, Isodol, Lamidon, Librofem, Lidifen, Liptan, Lopane, Mensoton, Motrin, Motrin IB, Mynosedin, NSC 256857, Nagifen-D, Napacetin, Nobafon, Nobfelon, Nobgen, Noritis, Norton, Novogent, Novoprofen, Nuprin, Nurofen, Optifen, Opturem, Ostarin, Ostofen, Paduden, Panafen, Pantrop, Paxofen, Pediaprofen, Perofen, Proartinal, Profen, Proflex, Prontalgin, Provon, Quadrax, RD 13621, Rafen, Ranofen, Recidol, Relcofen, Roidenin, Rufin, Rupan, Seclodin, Stelar, Suspren, Syntofene, Tabalon, Tabalon 400, Tarein, Tatanal, Tofen, Trendar, U 18753, Unipron, Upfen, Uprofen, Urem, Zafen, Zofen, dl-Ibuprofen, p-Isobutyl-2-phenylpropionic acid, 4-Isobutyl-a-methylphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 206,1307 g/mol