Läs mer
Ibuprofen piconol, MedChemExpress
Produktkod. 16449916
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16449916 50 mg -
16434626 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16449916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101482
MedChemExpress Ibuprofen piconol is a non-steroidal, anti-inflammatory (NSAID) agent for the topical relief of primary thermal burns and sunburns.
Ibuprofen piconol is a non-steroidal, anti-inflammatory (NSAID) agent for the topical relief of primary thermal burns and sunburns.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen piconol
Fysisk form Liquid
CAS 64622-45-3
Färg Colorless
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H23NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym U75630
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (168.13 mM)
LEDER O=C(OCC1=NC=CC=C1)C(C)C2=CC=C(CC(C)C)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 297.39
Formel vikt 297.39
Procent renhet 98.0%