Läs mer
Ibuprofen Related Compound (2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)Propanoate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O4/c1-11(2)8-13-4-6-14(7-5-13)12(3)16(19)20-10-15(18)9-17/h4-7,11-12,15,17-18H,8-10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 280.1675 |