Läs mer
Ibuprofen natriumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 30137914
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137914 5 g
30132548 50 g
17922385 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI4001555G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527688-20-6
Molekylformel C13 H17 O2 . 2 H2 O . Na
Molekylvikt (g/mol) 264.293
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, sodium salt, hydrate (1:1:2) (ACI), Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, sodium salt, dihydrate (9CI), Ibuprofen sodium dihydrate, Sodium ibuprofen dihydrate
IUPAC-namn natrium; 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propanoat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen Sodium Salt Dihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O2.Na.2H2O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;;;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formel vikt 264.134
Procent renhet >95%