Läs mer
Ibuprofen Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibuprofen Sodium Salt |
| CAS | 31121-93-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13H17NaO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, sodium salt (1:1) (ACI), Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, sodium salt (9CI), Hydratropic acid, p-isobutyl-, sodium salt (8CI), 2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid sodium salt, Ibuprofen sodium, Ibuprofen sodium salt, Sodium 2-(4-isobutylphenyl)propionate, Sodium ibuprofen, α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2.Na/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);/q;+1/p-1 |
| LEDER | CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.26 |
| Visa mer |