Läs mer
Ibuprofen, USP kvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431671 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431671 10 g 10g
11411671 1 g 1g
11421671 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431671 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219021610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4750.00 SEK
    4521.84 SEK / 10g
    Save 228.16 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Ibuprofen är kliniskt användbart som ett icke-steroidt antiinflammatoriskt läkemedel.
  • Cyclooxygenashämmare (COX) som har större aktivitet mot COX-1 än mot COX-2.
  • Hämmar även cyklooxygenas, PGH-syntas-1 och PGH-syntas-2.
  • Ibuprofen har rapporterats hämma det netrofilberoende ödemsvaret hos kaninhud på C5a/PGE23.
Kemiska identifierare
CAS 15687-27-1
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.29
MDL-nummer MFCD00010393
InChI-nyckel HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC-namn 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propansyra
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen
Smältpunkt 75 till 77,5 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Vattenlöslighet: 21 mg/L (vid 25 °C)
Formel vikt 206.3
Ångtryck 4,74X10-5 mm Hg vid 25 °C
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.