Läs mer
Ibutilide fumarate, MedChemExpress
Produktkod. 16494347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494347 50 mg -
16468468 10 mg 10mg
16468276 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0387
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Ibutilide (U70226E) fumarate, an action potential-prolonging antiarrhythmic, is a potent blocker of the rapidly activating delayed rectifier K+ current (IKr) in AT-1 cells.
Ibutilide (U70226E) fumarate, an action potential-prolonging antiarrhythmic, is a potent blocker of the rapidly activating delayed rectifier K+ current (IKr) in AT-1 cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibutilide fumarate
CAS 122647-32-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H38N2O5S
Kvantitet 50 mg
Synonym U70226E
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.97 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (112.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER CS(=O)(NC1=CC=C(C(O)CCCN(CC)CCCCCCC)C=C1)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 442.61
Formel vikt 442.61
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation