Läs mer
Ibutilid Fumarat, TRC
Produktkod. 30135617
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30135617 10 mg
30134899 5 mg
30007760 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30135617 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI15540010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122647-32-9
Molekylformel 2 C20 H36 N2 O3 S . C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 885.22
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (2E)-2-butenedioate (2:1), Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (±)-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Corvert, Ibutilide fumarate, Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), U 70226E
IUPAC-namn (E)-men-2-enedioinsyra; N-[4-[4-[etyl(heptyl)amino]-1-hydroxybutyl]fenyl]metansulfonamid
LEDER CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ibutilide Fumarate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C20H36N2O3S.C4H4O4/c2*1-4-6-7-8-9-16-22(5-2)17-10-11-20(23)18-12-14-19(15-13-18)21-26(3,24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*12-15,20-21,23H,4-11,16-17H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formel vikt 884.5003