Läs mer
IC-87114, MedChemExpress
Produktkod. 16485987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485987 5 mg -
16453268 10 mg -
16409816 50 mg -
16474526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10110
MedChemExpress IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.
IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IC-87114
CAS 371242-69-2
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19N7O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (25.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C(CN2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=NC4=CC=CC(C)=C14)C5=C(C)C=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 397.43
Formel vikt 397.43
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease