Läs mer
IKA™ IC Basic pro 12 c
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16228291 Handla allt IKA Produkter
Change view
Spänning:
100 till 115 V, 230 V
Produktkod. Spänning
16228291 100 till 115 V, 230 V
1 options
Produktkod. 16228291 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0008039900
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Paket som innehåller alla nödvändiga tillbehör, vilket gör den redo för anslutning.
  • IC grundläggande doppcirkulator
  • IB 12 pro badkar i rostfritt stål (storlek M)
  • PT 100.30 temperaturgivare
  • CC1 kylbatteri
  • CM.IC medium kåpa
  • BS.IC liten bro
  • Totalt: 354 x 461 x 359 mm
  • Badöppning: 255 x 80 mm
  • Max. badöppning: 292 x 105 mm
  • Nedsänkningsdjup. 95 till 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 31 l/min.
Pumptyp Tryck/sugpump
Typ Temperaturkontrollsystem
Visa LED
Max. Tryck 0,61 bar
Max. Sugning 0,45 bar
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
Mått (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Djup (metriskt) 150 mm
Vikt (metrisk) 10 kg
Elektriska krav 50/60 Hz
Spänning 100 till 115 V, 230 V