Läs mer
IKA™ IC Basic
Produktkod. 16248161 Handla allt IKA Produkter
Change view
Spänning:
100 till 115 V, 230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
16248161 100 till 115 V, 230 V Varje
1 options
Produktkod. 16248161 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003861000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Immersionscirkulator som används för att temperera vätskor i öppna eller täckta vattenbad upp till 250 °C.
  • Justerbar bro som kan ersättas av en fast bro
  • Med den integrerade kraftfulla tryck-/sugpumpen kan IC basic användas för interna och externa applikationer
  • En kylslinga kan anslutas till cirkulatorn för att temperera nära omgivningstemperaturer
  • Alla IKA cirkulationsbad uppfyller högsta säkerhetsklass III (FL) för användning med brandfarliga vätskor enligt DIN 12876
  • IC-bascirkulationscirkulatorerna möjliggör snabba uppvärmningstider och stabila temperaturförhållanden
  • Med integrerade anslutningar (M16x1) är enheten lämplig för externa applikationer
  • Temperaturområde: RT till 250 °C
  • Temperaturstabilitet:± 0,02 K
  • Badbrygga i rostfritt stål kan kombineras med vattenbad av olika volymer
  • Justerbar säkerhetskrets
  • Kraftfull tryck/sugpump
  • Stor lättläst LED-display för pumphastighet och temperatur
  • Tryck och vrid knappar för intuitiv menynavigering
  • Anslutning för extern PT 100 temperatursond
  • Visuella och akustiska säkerhetsvarningar
  • USB / RS 232-gränssnitt för PC-kontroll och dokumentation med hjälp av labworldsoft™ , såväl som för uppdateringar av firmware online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 31 l/min.
Temperaturområde Rumstemperatur till 250 °C
Visa LED
Max. Tryck 0,61 bar
Mått (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Djup (metriskt) 150 mm
Vikt (metrisk) 10 kg
Spänning 100 till 115 V, 230 V