Beskrivning
- IC-styrd doppcirkulator
- IB 20 pro badkar i rostfritt stål (storlek L)
- PT 100.30 temperaturgivare
- CC1 kylslinga (ingår redan i IC-styrenheten)
- CL.IC stort lock
- BS.IC liten bro
- Totalt: 354 x 641 x 359 mm
- Badöppning: 255 x 262 mm
- Max. badöppning: 292 x 278 mm
- Nedsänkningsdjup. 95 till 135 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 26 l/min. |
| Pumptyp | Tryck/sugpump |
| Typ | Temperaturkontrollsystem |
| Visa | TFT |
| Max. Tryck | 0,7 bar |
| Max. Sugning | 0,4 bar |
| Temperatur (metrisk) Max | 200 °C |
| Mått (L x B x H) | 291 x 285 x 313 mm |
| Djup (metriskt) | 150 mm |
| Vikt (metrisk) | 16.56 kg |
| Visa mer |