Läs mer
IKA™ IC-kontroll
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16258161 Handla allt IKA Produkter
Change view
Spänning:
100 till 115 V, 230 V
Produktkod. Spänning
16258161 100 till 115 V, 230 V
1 options
Produktkod. 16258161 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003863000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Styrdoppningscirkulator med utökat temperaturområde för temperering av vätskor i öppna och täckta vattenbad upp till 250 °C.
  • Styrcirkulatorn har en trådlös styrenhet (WiCo)
  • TFT-displayen visar alla relevanta processparametrar
  • Den interna temperaturregleringen kan ställas om till yttertemperatur med bara en knapp
  • Tryck- och vridknappar möjliggör intuitiv menynavigering
  • Menyn finns på olika språk
  • Med den innovativa WiCo Wireless Controller kan enheten styras från ett avstånd på upp till 10 meter/3 fot
  • Alla IKA baden uppfyller högsta säkerhetsklass III (FL) för användning med brandfarliga vätskor enligt DIN 12876
  • IC-styrda nedsänkningscirkulatorer möjliggör snabba uppvärmningstider och stabila temperaturförhållanden
  • Med integrerade anslutningar (M16x1) är enheten lämplig för externa applikationer
  • Temperaturområde: RT till 250 °C
  • Temperaturstabilitet:± 0,01 K
  • Badbrygga i rostfritt stål kan kombineras med vattenbad av olika volymer
  • Trådlös styrning möjliggör säker drift, t.ex. utanför ett stängt dragskåp
  • Kraftfull tryck/sugpump
  • Justerbar säkerhetskrets
  • Stor lättläst TFT-display för temperatur, pumphastighet, vätskenivå och säkerhetstemperatur
  • Elektronisk timerfunktion: 0 till 99 timmar 59 minuter
  • Visuella och akustiska säkerhetsvarningar
  • Anslutning av magnetventil möjlig
  • USB / RS 232-gränssnitt för PC-styrning, dokumentation med hjälp av labworldsoft™ , samt uppdatering av enhetens programvara via vår webbplats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 31 l/min.
Temperaturområde Rumstemperatur till 250 °C
Visa LED
Max. Tryck 0,61 bar
Mått (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Djup (metriskt) 150 mm
Vikt (metrisk) 10 kg
Spänning 100 till 115 V, 230 V