Läs mer
Invitrogen™ IC Fixeringsbuffert
Beskrivning
Intracellulär fixeringsbuffert för användning i flödescytomerty, speciellt för fixering vid intracellulära färgningsprocedurer. Sammansättningen är paraformaldehyd i fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,3. Dessa beställningsbara katalogartiklar har en ledtid på 2 veckor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IC Fixation buffer |
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | IC Fixation Buffer, 100mL, Colorless/Clear, Liquid, 7.3 pH, 2 to 8°C Storage, For Use with Cellular Imaging, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| pH | 7.3 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Formulering | Liquid |
| Förpackning | 1 vardera |