Läs mer
IC261, MedChemExpress
Beskrivning
IC261 is a selective, ATP-competitive CK1 inhibitor, with IC50s of 1 μM, 1 μM, 16 μM for Ckiδ, Ckiε and Ckiα1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IC261 |
| CAS | 186611-52-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (106.00 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C\C3=C(OC)C=C(OC)C=C3OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.33 |
| Formel vikt | 311.33 |
| Visa mer |