Läs mer
IC87201, MedChemExpress
Produktkod. 16453028
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16453028 10 mg
1 options
Produktkod. 16453028 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100457
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IC87201
CAS 866927-10-8
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10Cl2N4O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.57 mM)
LEDER OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1CNC2=CC=C3N=NNC3=C2
Molekylvikt (g/mol) 309.15
Formel vikt 309.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration