Läs mer
ICA-069673, MedChemExpress
Produktkod. 16496067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496067 5 mg -
16484586 100 mg 100mg
16479876 50 mg -
16472726 25 mg 25mg
16423348 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101396
MedChemExpress ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.
ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ICA-069673
CAS 582323-16-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H6ClF2N3O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (126.10 mM)
LEDER O=C(NC1=CN=C(Cl)N=C1)C2=CC=C(F)C(F)=C2
Molekylvikt (g/mol) 269.63
Formel vikt 269.63
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation