Läs mer
Tocris Bioscience™ ICA 110381
Beskrivning
KV7.2/7.3 activator (EC50 = 0.38 μM). Decreases neuronal excitability in CA1 hippocampal neurons. Exhibits anticonvulsive properties in amygdala-kindled rats, a model for complex partial seizures.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ICA 110381 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 267.11 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.11 |