Läs mer
ICA, MedChemExpress
Produktkod. 16491909
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491909 1 mg -
16443947 50 mg 50mg
16410488 5 mg -
16408028 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491909 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY22044
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ICA
Fysisk form Solid
CAS 3374-88-7
Färg Brown
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10N4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym N-[4-(2-Pyridinyl)-2-thiazolyl]-2-pyridinamine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 49.5 mg/mL (194.64 mM)
LEDER C1(NC2=NC(C3=NC=CC=C3)=CS2)=NC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 254.31
Formel vikt 254.31
Procent renhet 99.63%