missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ICAM-1/CD54 Antibody (ICAM1/8677R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24243AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ICAM-1/CD54 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-1/CD54 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| ICAM-1/CD54 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58 | |
| Recombinant fragment raised against intracellular epitope of human ICAM-1/CD54 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 3383 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ICAM1/8677R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering