missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ICAM-1-IN-1, MedChemExpress

Produktkod. 16412298
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16412298

Brand: Medchem Express HYU000035mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ICAM-1-IN-1 is a potent and selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 with IC50 values of 7 and 5 nM, respectively.

ICAM-1-IN-1 is a potent and selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 with IC50 values of 7 and 5 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ICAM-1-IN-1
CAS 251994-14-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H11BrN2O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 135 mg/mL (371.67 mM)
LEDER O=C(C(S1)=CC2=C1C=NC=C2OC3=CC=C(Br)C=C3)NC
Molekylvikt (g/mol) 363.23
Formel vikt 363.23
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.