Läs mer
ICAM-1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
ICAM-1-IN-1 is a potent and selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 with IC50 values of 7 and 5 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ICAM-1-IN-1 |
| CAS | 251994-14-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11BrN2O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 135 mg/mL (371.67 mM) |
| LEDER | O=C(C(S1)=CC2=C1C=NC=C2OC3=CC=C(Br)C=C3)NC |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.23 |
| Formel vikt | 363.23 |
| Visa mer |