Läs mer
Invitrogen™ Mus ICAM-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 15405283
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15405283
Brand: Invitrogen™ EMICAM1ALPHA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musens intercellulära adhesionsmolekyl 1 (Ms ICAM-1) ELISA kvantifierar Ms ICAM-1 i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms ICAM-1. Metodens princip Musen ICAM-1 solid-fas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
ICAM-1 (CD54) är ett 85-110 kDa enkelkedjigt typ 1 integralt membranglykoprotein med en extracellulär domän av fem immunglobulinsuperfamiljupprepningar, en transmembranregion och en cytoplasmatisk domän. ICAM-1 har 7 potentiella N-kopplade glykosyleringsställen och delar avsevärd aminosyrasekvenshomologi med ICAM-3 (CD50) och ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binder till integriner av typ CD11a/CD18 (leukocytadhesionsmolekyl, LFA-1), eller CD11b/CD18 (Mac-1) och utnyttjas av Rhinovirus som en receptor. ICAM-1 uttrycks av aktiverade endotelceller och detekteras på epitelceller, fibroblaster, kondrocyter, B-lymfocyter, T-lymfocyter (låg), monocyter, makrofager, dendritiska celler och neutrofiler, med lägre nivåer som ökar vid inflammation. ICAM-1 detekteras också i vissa karcinom- och melanomceller. Löslig ICAM-1 är detekterbar i plasma och är förhöjd hos patienter med olika inflammatoriska syndrom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P13597
Analysintervall 24.69 to 6000 pg/mL
Analyskänslighet 20 pg/mL
Kalibreringsområde 20 pg/ml till 6000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-1 beta, KC LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymfotaktin, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-Selectin, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TE TI, TCA, TNF, TCA, TNF, TCA, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 15894
Gensymbol CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Plasma 2μ L, Serum 2μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
Mål ICAM-1 (CD54)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter