Läs mer
ICAM-1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | ICAM-1 |
|---|---|
| Koncentration | 0.34 mg/mL |
| Användningsområden | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16887473
|
Proteintech
10831-1-AP-150UL |
150 μL |
4652.90 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD54, (MW 90,000) antigen is the Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) and is the ligand for LFA-1 mediated adhesion. CD54 is weakly expressed on peripheral blood leukocytes. Upon activation the antigen is expressed strongly on B cells, T cells, macrophages and granulocytes. ICAM-1 is also inducible on endothelial cells, epithelial cells and fibroblasts.Specifikationer
| ICAM-1 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P05362 | |
| 3383 | |
| ICAM-1 Fusion Protein Ag1188 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ICAM1 |
| 0.34 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BB2, CD54, ICAM 1, ICAM1, P3.58 | |
| ICAM1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |