Läs mer
Icariin, MedChemExpress
Beskrivning
Icariin is a flavonol glycoside. Icariin inhibits PDE5 and PDE4 activities with IC50s of 432 nM and 73.50 μM, respectively. Icariin also is a PPARα activator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icariin |
| CAS | 489-32-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H40O15 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ieariline |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (184.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=C(C/C=C(C)/C)C(OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)C5=O)=C5C(O)=C2)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 676.66 |
| Visa mer |