Läs mer
Icatibant, MedChemExpress
Beskrivning
Icatibant (HOE-140) is a potent and specific peptide antagonist of bradykinin B2 receptor with IC50 and Ki of 1.07 nM and 0.798 nM respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icatibant |
| CAS | 130308-48-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C59H89N19O13S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | HOE 140 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (76.66 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H][C@]1(C[C@@H](C(N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N)=O)N2C([C@@H]3N(C([C@H](CO)NC([C@H](CC4=CC=CS4)NC(CNC([C@@H]5C[C@@H](O)CN5C([C@H]6N(C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=O)CCC6)=O)=O)=O)=O)=O)CC7=C(C=CC=C7)C3)=O)[C@]2([H])CCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1304.52 |
| Visa mer |