Läs mer
IKA™ ICC Basic Circulator
Produktkod. 15449783 Handla allt IKA Produkter
Change view
Spänning:
230/115 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15449783 230/115 V Varje
1 options
Produktkod. 15449783 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004134400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17905.00 SEK
    17014.60 SEK / Paket med 1
    Save 890.40 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
ICC bascirkulator med integrerat bärhandtag som möjliggör bekväm transport och säker förvaring.
  • Temperaturområde: RT till 150 °C
  • Temperaturstabilitet:± 0,02 K
  • Kraftfull, hastighetsstyrd tryck-/sugpump
  • Hållarklämma för att fästa cirkulatorn på badkar ingår
  • Bekvämt bärhandtag och integrerade fästen
  • Stor lättläst LED-display för pumphastighet och temperatur
  • Tryck och vrid knappar för intuitiv menynavigering
  • Justerbar säkerhetskrets
  • Visuella och akustiska säkerhetsvarningar
  • USB / RS 232-gränssnitt för PC-kontroll och dokumentation med hjälp av labworldsoft™ , såväl som för uppdateringar av firmware online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klassbeteckning enl. DIN 12876: III
Beskrivning Temperaturstabilitet DIN 12876: 0,02± K
För användning med Temperaturkontroll i vattenbad
Mått (L x B x H) 20 x 14.5 x 34 cm
Spänning 230/115 V
Visa LED
Inkluderar ICC Basic, huvudkablar, USB 2.0-kabel (A–micro B), skruvmejsel (används för säkerhetskrets), användarhandbok, garantikort
Modell Grundläggande
Hamnar USB gränssnitt, RS 232 gränssnitt
Wattal Effektingång: 2100 W; Värmeeffekt: 2000 W
Vikt (metrisk) 3.75 kg
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10 °K vid 1000 rpm till 150 °C
Frekvens 50/60 Hz