Läs mer
IKA™ ICC Styrcirkulator med IB R RO 15 Eco Bath
Produktkod. 15602799 Handla allt IKA Produkter
Change view
Spänning:
230/115 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15602799 230/115 V Varje
1 options
Produktkod. 15602799 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010002474
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Ett anslutningsklart paket som innehåller ett cirkulationsbad med 15 omrörningslägen och alla nödvändiga tillbehör.
  • I paketet ingår: ICC-styrd kompakt doppcirkulator, IB R RO 15 eko plastbad (storlek L), RO 15 magnetomrörare, BL.ICC stor brygga
  • Badöppning: 317 x 492 mm
  • Nedsänkningsdjup: 35 till 75 mm
  • Max. temperatur i plastbadet (eco-serien): 80 C (°endast vatten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Beskrivning Cirkulerande bad med 15 omrörningspositioner för glasbägare upp till 250 ml
Certifikat och efterlevnad Tekniska data överensstämmer med standarden: DIN 12876
Kommunikationer RS 232-gränssnitt, USB gränssnitt (för firmwareuppdateringar)
Flödeshastighet 18 l/min.
Pumptyp Tryck-/sugpump
Temperaturområde Rumstemperatur+ 10 K vid 1000 rpm - 150 °C
Visa TFT (upplösning 0,1 K)
Funktioner Varningsfunktioner: optisk, akustisk, övertemperatur; Undernivåskydd; Övernivåskydd; Display för drift med ext. Sensor; Kalibreringsalternativ
För användning med (applikation) Kompakta cirkulationspumpar
Inkluderar ICC-styrd kompakt doppcirkulator, PT100 temperatursensor, IB R RO 15 eko plastbad (storlek L), RO 15 magnetomrörare, BL.ICC stor brygga
Uteffekt 2000 W
Energiförbrukning 2100 W
Säkerhetsklass 3 / FL
Temperatur (metrisk) Max Max. temperatur i plastbadet (eco-serien): 80 C (°endast vatten)
Temperaturstabilitet Temperaturstabilitet DIN 12876: 0,01± K
Mått (D x B x H) 20 x 14,5 x 34 cm (doppcirkulator)
Mått (L x B) Badöppning: 31,7 x 49,2 cm
Djup (metriskt) Nedsänkningsdjup: 35 till 75 mm
Vikt (metrisk) 22.29 kg
Spänning 230/115 V
Frekvens 50/60 Hz