Beskrivning
- Systemet inkluderar ICC Control Immersion Circulator, BL.ICC Bath Bridge och PDS.IB.R.RO Pump Connection Set med flödesfördelare för jämn temperaturkontroll av rostfritt stålbad.
- 15 lasermarkeringar gör det enkelt att placera provkärlen i badet
- Temperaturreglering upp till 130 °C
- Nedsänkningsdjup för proverna varierar från 35 till 75 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 till 40 °C |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kommunikationer | RS 232, USB |
| Flödeshastighet | 18 l/min. |
| Pumptyp | Tryck-/sugpump |
| Temperaturområde | Upp till 130 °C |
| Visa | TFT LCD |
| Inkluderar | ICC Control Immersion Circulator, BL.ICC Bath Bridge, PDS.IB.R.RO Pumpkopplingsset med flödesfördelare, rostfritt stålbad, RO15 Multi-position magnetomrörare |
| Visa mer |