Beskrivning
- Lämplig att använda i öppna eller täckta badkärl
- Den integrerade tryck-/sugpumpen gör att ICC-styrning kan användas för interna och externa applikationer
- Anslut bara den extra pumpsatsen. ICC-styrningen har även en valfri kylslinga som gör det möjligt att arbeta nära omgivningstemperaturerna
- Programfunktionen kan spara och köra upp till 10 individuella procedurer med 10 steg
- ICC-styrcirkulatorn är först i sin klass med ett integrerat bärhandtag som möjliggör bekväm transport och säker förvaring tack vare sitt smarta stativ
- Den stora TFT-färgskärmen erbjuder intuitiva kontroller av alla processparametrar
- Temperaturområde: RT till 150 °C
- Temperaturstabilitet:± 0,01 K
- Kraftfull, hastighetsstyrd tryck-/sugpump
- Hållarklämma för att fästa cirkulatorn i badkar, bekvämt bärhandtag och integrerade fästen
- Stor lättläst TFT-display för temperatur, pumphastighet, påfyllningsnivå och säkerhetstemperatur
- Programmeringsfunktion med 10 individuella program, vart och ett med 10 steg
- Justerbar säkerhetskrets
- Anslutning för extern PT 100 temperatursond
- Visuella och akustiska säkerhetsvarningar
- USB / RS 232-gränssnitt för PC-kontroll och dokumentation med hjälp av labworldsoft™ , såväl som för uppdateringar av firmware online
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 18 l/min. |
| Pumptyp | Tryck/sugpump |
| Visa | TFT |
| Max. Tryck | 0,3 bar |
| Temperatur (metrisk) Max | 150 °C |
| Mått (L x B x H) | 200 x 145 x 340 mm |
| Vikt (metrisk) | 3.75 kg |
| Elektriska krav | 50/60 Hz |
| Spänning | 230 V, 115 V |