Läs mer
Sampling Systems™ Isborrare
Produktkod. 15889371 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15889371
Brand: Sampling Systems™ 6005A500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad med vassa skärtänder, vilket gör att enheten kan användas på frysta produkter som kött. Sampling Systems™ Ice Borer är en robust och effektiv provtagare som är idealisk för provtagning av is och vaxartade produkter.
  • Lämplig för is, vax och andra liknande material
  • 316 rostfritt stål
  • Rotera provtagaren när den trycks in i produkten
  • Den vassa kanten skär in i produkten och provet kommer att avsättas i röret
  • Tryck ned utmatningsstaven i isborren för att ta bort provet
Specifikationer
Produkttyp Isborrare
Material Rostfritt stål (316)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Is, vax och andra liknande material
Mått (L x B) 500 x 25 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) 25 mm