Läs mer
Kartell™ Ishink
Produktkod. 12657795
Kapacitet (metrisk):
4,5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12657795
Brand: Kartell™ 0100000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svalka prover med torr- eller malet is med en bike som har utmärkta isoleringsegenskaper. Kartell™ Ice Bucket är utrustad med lock och sidohandtag och tål flytande kväve i några minuter vid behov.
  • Utrustad med lock och två sidohandtag
  • Tjocklek ca 15mm
  • Utmärkt isoleringsfunktion
  • Kan användas med torr eller mald is och kylande blandningar
  • Tål flytande kväve i några minuter
Specifikationer
Höjd (metrisk) 200 mm
Diameter (metrisk) 270 mm
Förslutningstyp Lock
Inkluderar Lock och två sidohandtag
Material Utökad Pur
Färg Rött
Kapacitet (metrisk) 4,5 l