Läs mer
Sampling Systems™ Glassprovtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 316L konstruktion i rostfritt stål
- Klart polystyrenprovrör
- Designad för att lätt kunna demonteras för rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Glassprovtagare |
| Inkluderar | Provtagare och ett provrör |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |