Läs mer
Ice Cube Tray
Beskrivning
- LDPE construction
- 6 x 3 array
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 107mm |
| Produkttyp | Ice cube tray |
| Material | LDPE |
| Höjd (metrisk) | 35mm |
| Bredd (metrisk) | 275mm |
| Avkastning | 18 cubes |