Läs mer
Corning™ Ispanna, Mini 1L
BIOPHARMA
Produktkod. 15502891
Change view
Färg:
Blått
Klart
Lila
Limegrön
Orange
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15502891 Klart Varje
15512891 Blått Varje
15522891 Rött Varje
15532891 Orange Varje
15562891 Lila Varje
15552891 Rosa Varje
15542891 Limegrön Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15502891 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionell EVA pannor som ger ett giftfritt alternativ till konventionella ispannor
Corning ispannor och -hinkar är pannor och hinkar för flera ändamål som är ett utmärkt giftfritt alternativ till konventionella ispannor. EVA har liten eller ingen lukt, är inert och används i biomedicinska ingenjörsapplikationer såsom läkemedelstillförselanordningar. Multifunktionsbehållarna är mycket isolerande, staplingsbara, okrossbara, lätta och läcksäkra. Behållare kommer inte att ''svettas'' eller deformeras och har en strukturerad finish på botten för att förhindra att de glider på bänkskivan. Idealisk för användning med is, torris (-78° flytande kväve (-196° ), alkohol eller koksaltlösningar eller varma lösningar (+93 C). °Finns i fem storlekar och sju livfulla färger. Den kan rengöras med tvål och vatten, 10 % blekmedel eller 70 % alkohol.
  • Ej giftigt, återvinningsbart etylvinylacetat (EVA ) skumbehållare för användning med is, torris, flytande kväve, alkoholuppslamningar.
  • Kommer inte att svettas, läcka eller sladda på bänken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 15.9 x 15.9 x 9.5 cm
Kvantitet 1 st
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 1 L