Beskrivning
- Enpunktsprovtagare
- 316 rostfritt stål
- När provtagaren trycks in i produkten, vrid handtaget
- Rullen skärs in i produkten och provet kommer att deponeras i provuppsamlingskammaren
- Om du tar bort cylindern kan du komma åt provet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Isprovtagare |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Storlek | 40 mm provtagningshuvudets diameter |
| Längd (metrisk) | 1050 mm |