Läs mer
Sampling Systems™ Isprovtagare
Produktkod. 15869371 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
550 mm
1050 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15869371 550 mm Varje
15849371 1050 mm Varje
15859371 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15869371 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 6000A550
Beräknad leverans: 15-01-2027
Utrustad med en vass skäregg för att hjälpa den att gräva in i produkten. Sampling Systems™ Ice Sampler är idealisk för provtagning av hårda material som fryst produkt eller vax.
  • Enpunktsprovtagare
  • 316 rostfritt stål
  • När provtagaren trycks in i produkten, vrid handtaget
  • Rullen skärs in i produkten och provet kommer att deponeras i provuppsamlingskammaren
  • Om du tar bort cylindern kan du komma åt provet
Specifikationer
Produkttyp Isprovtagare
Material Rostfritt stål (316)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Storlek 40 mm provtagningshuvudets diameter
Längd (metrisk) 550 mm