Läs mer
ICH/USP Class 1&2A Combined Target Elements: Ni @ 20; As @ 15; V @ 10; Co, Pb @ 5; Hg @ 3; Cd @ 2 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICH/USP Class 1&2A Combined Target Elements: Ni @ 20; As @ 15; V @ 10; Co, Pb @ 5; Hg @ 3; Cd @ 2 μg/mL in 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Mercury/Cobalt/Lead/Vanadium/Arsenic/Nickel |
| CAS | 7440-43-9, 7439-97-6, 7440-48-4, 7439-92-1, 7440-62-2, 7440-38-2 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cadmium/Mercury/Cobalt/Lead/Vanadium/Arsenic/Nickel |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 2 μg/mL/Mercury 3 μg/mL/Cobalt 5 μg/mL/Lead 5 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Nickel 20 μg/mL |