Läs mer
ICH/USP Oral Target Elements Standard A: Hg @ 30; As @ 15; Cd, Pb @ 5 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICH/USP Oral Target Elements Standard A: Hg @ 30; As @ 15; Cd, Pb @ 5 μg/mL in 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Lead/Arsenic/Mercury |
| CAS | 7440-43-9, 7439-92-1, 7440-38-2, 7439-97-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cadmium/Lead/Arsenic/Mercury |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 5 μg/mL/Lead 5 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Mercury 30 μg/mL |