Läs mer
ICH/USP Oral Target Elements Standard C: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru @ 100 μg/mL in 15% HCl, VHG™
Beskrivning
ICH/USP Oral Target Elements Standard C: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru @ 100 μg/mL in 15% HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| CAS | 7440-57-5, 7439-88-5, 4-2-7440, 5-3-7440, 6-4-7440, 7440-16-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HCl |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Gold 100 μg/mL/Iridium 100 μg/mL/Osmium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL |