Läs mer
ICH/USP Oral Target Elements Standard CZ: Ir, Pd, Pt, Rh, Ru @ 100 μg/mL in 5% HCl, VHG™
Beskrivning
ICH/USP Oral Target Elements Standard CZ: Ir, Pd, Pt, Rh, Ru @ 100 μg/mL in 5% HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iridium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| CAS | 7439-88-5, 5-3-7440, 6-4-7440, 7440-16-6, 7440-18-8 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Iridium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HCl |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Iridium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL |