Läs mer
ICH/USP Orala målelement Standard D: Cr @ 11 000; Sn @ 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/ml i 5% HNO3/tr. HF, VHG™
Beskrivning
ICH/USP Orala målelement Standard D: Cr @ 11 000; Sn @ 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/ml i 5 % HNO3/tr. HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium |
| CAS | 7439-93-2, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-98-7, 7440-31-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Lithium 550 μg/mL/Antimony 1200 μg/mL/Barium 1400 μg/mL/Copper 3000 μg/mL/Molybdenum 3000 μg/mL/Tin 6000 μg/mL/Chromium 11000 μg/mL |