Läs mer
ICH/USP parenteral kombinerat-1 målelement: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/ml i 5% HNO3, övers. HF, VHG™
Beskrivning
ICH/USP parenteral kombinerat-1 målelement: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/ml i 5% HNO3, tr. HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum |
| CAS | 7440-28-0, 7440-22-4, 7782-49-2, 7440-36-0, 7439-93-2, 7440-50-8 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Thallium 8 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Selenium 80 μg/mL/Antimony 90 μg/mL/Lithium 250 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Tin 600 μg/mL/Barium 700 μg/mL/Chromium 1100 μg/mL/Molybdenum 1500 μg/mL |