Läs mer
ICI 118,551 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
ICI 118,551 (hydrochloride) is a highly selective β2 adrenergic receptor antagonist, with Kis of 0.7, 49.5 and 611 nM for β2, β1 and β3 receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ICI 118,551 hydrochloride |
| CAS | 72795-01-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H28ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ICI 118551 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (106.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (39.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(CCC2)C2=C(OC[C@H](O)[C@@H](C)NC(C)C)C=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.86 |
| Visa mer |