Läs mer
ICI 118551 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ICI 118551 Hydrochloride |
| CAS | 72795-01-8 |
| Molekylformel | C17 H27 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17;/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3;1H/t13-,16-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)N[C@H](C)[C@H](O)COc1ccc(C)c2CCCc12 |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-1-[(7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxy]-3-(propan-2-ylamino)butan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.86 |
| Formel vikt | 313.1809 |